Scandium(III) chloride, watervrij 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 315 EUR
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Scandium(III) chloride, watervrij 99,9%
Scandium(III) chloride
Formule: Cl₃Sc
Smeltpunt: 960 °C
Dichtheid: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011221
CAS nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1