Discandium trioxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 77.5 EUR
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Discandium trioxide 99,9%
Discandium trioxide
Formule: O₃Sc₂
MW: 137.91 g/mol
Smeltpunt: 1000
Dichtheid: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011223
CAS nummer: 12060-08-1
Merck Index: 14,08392