Discandium trioxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 117 EUR
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Discandium trioxide 99.99%
Discandium trioxide
Formule: O₃Sc₂
MW: 137.91 g/mol
Smeltpunt: 2485 °C
Dichtheid: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011223
CAS nummer: 12060-08-1
Merck Index: 14,08392