Selenium dioxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 308 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Selenium dioxide 99,9%
Selenium dioxide
Formule: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Smeltpunt: 340…350 °C (sublimatie)
Dichtheid: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003562
CAS nummer: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08508