Silicon 99,9%, powder –100 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 87.6 EUR
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
Silicon 99,9%, powder –100 mesh
Silicon
Formule: Si
Kookpunt: 2600 °C
Smeltpunt: 1420 °C
Dichtheid: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III