Silver(I) oxide 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
IN3238-5G IN3238-1G
APOSIN3238-5GEA 145 EUR
APOSIN3238-5G APOSIN3238-1G
Silver(I) oxide 99,5%
Silver(I) oxide
Formule: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Smeltpunt: 230 °C (ontbinding)
Dichtheid: 7.2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003404
CAS nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08665