Sodium bromide, anhydrous 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Sodium bromide, anhydrous 99.999%
Sodium bromide
Formule: NaBr
Kookpunt: 1390 °C
Smeltpunt: 755 °C
Dichtheid: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003475
CAS nummer: 7647-15-6