Sodium iodide, anhydrous 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 51.2 EUR
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Sodium iodide, anhydrous 99+%
Sodium iodide
Formule: NaI
Kookpunt: 1304 °C
Smeltpunt: 661 °C
Dichtheid: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003532
CAS nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III