Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 505 EUR
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontium bromide, anhydrous 99,9%
Strontium bromide
Formule: Br₂Sr
Smeltpunt: 643 °C
Dichtheid: 4,216 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049548
CAS nummer: 10476-81-0