Strontium chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN3352-100G IN3352-500G
APOSIN3352-100GEA 0 EUR
APOSIN3352-100G APOSIN3352-500G
Strontium chloride 99%
Strontium chloride
Formule: Cl₂Sr
Kookpunt: 1250 °C
Smeltpunt: 873 °C
Dichtheid: 3,052 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011249
CAS nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6