Strontium oxide 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 555 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Strontium oxide 99,5%
Strontium oxide
Formule: SrO
MW: 103.62 g/mol
Kookpunt: 3000
Smeltpunt: 2430 °C
Dichtheid: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049558
CAS nummer: 1314-11-0
Merck Index: 12,09009