Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tantalum(V) ethoxide
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 162 EUR
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Tantalum(V) ethanolate
Formule: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406.25 g/mol
Smeltpunt: 21 °C
Dichtheid: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049785
CAS nummer: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3 III