Tellurium 99.999+%, lumps
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 292 EUR
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Tellurium 99.999+%, lumps
Tellurium
Formule: Te
MW: 127.6 g/mol
Kookpunt: 990 °C
Smeltpunt: 449.5 °C
Dichtheid: 6.24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134062
CAS nummer: 13494-80-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273