Tellurium dioxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 548 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Tellurium dioxide 99.99%
Tellurium dioxide
Formule: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Kookpunt: 1245 °C
Smeltpunt: 733 °C
Dichtheid: 5.8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011263
CAS nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123