Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 109 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, powder –40 mesh
Terbium
Formule: Tb
Kookpunt: 2800 °C
Smeltpunt: 1356 °C
Dichtheid: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011256
CAS nummer: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II