Terbium(III) chloride, watervrij 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN3475-1G
IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA
110
EUR
APOSIN3475-1G
APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, watervrij 99,9%
Terbium(III) chloride
Formule:
Cl₃Tb Smeltpunt: 588 °C Dichtheid: 4,35 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011258 CAS nummer: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 |