Terbium(III) fluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 345 EUR
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Terbium(III) fluoride 99,9%
Terbium(III) fluoride
Formule: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Kookpunt: 2277
Smeltpunt: 1172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049572
CAS nummer: 13708-63-9