Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 263 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Terbium(III,IV) oxide
Formule: O₇Tb₄
MW: 747.7 g/mol
Smeltpunt: 2340 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083151
CAS nummer: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3