Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 103 EUR
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Thulium(III) nitrate pentahydrate
Formule: N₃O₉Tm·5H₂O
MW: 445.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149875
CAS nummer: 36548-87-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II