Tin(II) chloride, anhydrous 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 80.4 EUR
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Tin(II) chloride, anhydrous 98%
Tin(II) chloride
Formule: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Kookpunt: 652 °C
Smeltpunt: 247 °C
Dichtheid: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011241
CAS nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861