Tin(IV) oxide 99.9+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 87.6 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Tin(IV) oxide 99.9+%
Tin(IV) oxide
Formule: O₂Sn
Kookpunt: 1800…900 °C
Smeltpunt: 1630 °C
Dichtheid: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011244
CAS nummer: 18282-10-5