Tin(IV) sulphide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tin disulphide
IN3676-10G IN3676-5G
APOSIN3676-10GEA 191 EUR
APOSIN3676-10G APOSIN3676-5G
Tin(IV) sulphide 99,9%
Tin(IV) sulphide
Formule: S₂Sn
MW: 182.84
Kookpunt: 600 °C
Smeltpunt: 600
Dichtheid: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049546
CAS nummer: 1315-01-1
Merck Index: 12,08936