Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 220 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Titanium(IV) oxide rutile
Formule: O₂Ti
MW: 79.88 g/mol
Kookpunt: 2500…3000 °C
Smeltpunt: 1855 °C
Dichtheid: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011269
CAS nummer: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2