Tungsten trioxide 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tungsten (VI) oxide
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 162 EUR
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Tungsten trioxide 99+%
Tungsten trioxide
Formule: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Smeltpunt: 1473 °C
Dichtheid: 7.16 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011466
CAS nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947