Ytterbium(III) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN3811-10G
IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA
73
EUR
APOSIN3811-10G
APOSIN3811-50G
Ytterbium(III) oxide 99,9%
Ytterbium(III) oxide
Formule:
O₃Yb₂ Smeltpunt: 2227 °C Dichtheid: 9,17 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011290 CAS nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |