Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 366 EUR
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Yttrium
Formule: Y
Kookpunt: 2927 °C
Smeltpunt: 1509 °C
Dichtheid: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011468
CAS nummer: 7440-65-5