Yttrium(III) chloride hexahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 271 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Yttrium(III) chloride hexahydrate 99,9%
Yttrium(III) chloride hexahydrate
Formule: YCl₃·6H₂O
Dichtheid: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149941
CAS nummer: 10025-94-2