Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 214 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Yttrium(III) chloride
Formule: Cl₃Y
MW: 195.26 g/mol
Kookpunt: 1507 °C
Smeltpunt: 721 °C
Dichtheid: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011470
CAS nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0