Diyttrium trioxide 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 419 EUR
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Diyttrium trioxide 99.999%
Diyttrium trioxide
Formule: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Kookpunt: 4300 °C
Smeltpunt: 2410 °C
Dichtheid: 4.84 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011473
CAS nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5