Zink 99+%, mossy
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 149 EUR
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Zink 99+%, mossy
Zink
Formule: Zn
Kookpunt: 908 °C
Smeltpunt: 419 °C
Dichtheid: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011291
CAS nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III