Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 322 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Zinc(II) nitrate hydrate
Formule: N₂O₆Zn·H₂O
Smeltpunt: 36 °C
Dichtheid: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149888
CAS nummer: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II