Zinkoxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 152 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Zinkoxide 99,9%
Zinkoxide
Formule: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Smeltpunt: 1975 °C
Dichtheid: 5.606 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011300
CAS nummer: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III