Zirconium 99,8%, lumps
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 EUR
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, lumps
Zirconium
Formule: Zr
Kookpunt: 3580 °C
Smeltpunt: 1852 °C
Dichtheid: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011303
CAS nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9