Zirconium tetrachloride 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 170 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Zirconium tetrachloride 99,5%
Zirconium tetrachloride
Formule: Cl₄Zr
Kookpunt: 331 °C
Dichtheid: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011306
CAS nummer: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8,III