Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 158 EUR
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formule: C₁₅H₃₆O₅Zr
MW: 387.672 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075157
CAS nummer: 14717-56-7
UN: 3181
ADR: 4.1 II