Zirconium(IV) oxide 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Zirconium(IV) oxide 99+%
Zirconium(IV) oxide
Formule: ZrO₂
Smeltpunt: 2715 °C
Dichtheid: 5,89 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011310
CAS nummer: 1314-23-4