Copper(I) thiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 173 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Copper(I) thiocyanate
Copper(I) thiocyanate
Formule: CCuNS
Smeltpunt: 1084 °C
Dichtheid: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010980
CAS nummer: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III