4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 377 EUR
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
Kookpunt: 126…128 °C/0,6mmHg
Smeltpunt: 13…15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173908
CAS nummer: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II