2'-Aminoacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0008-100G OR0008-25G OR0008-5G
APOSOR0008-100GEA 162 EUR
APOSOR0008-100G APOSOR0008-25G APOSOR0008-5G
2'-Aminoacetanilide
2'-Aminoacetanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210388
CAS nummer: 34801-09-7