5-Amino-2-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 26.3 EUR
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-2-methylphenol
5-Amino-2-methylphenol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043922
CAS nummer: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6