N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 22 EUR
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030664
CAS nummer: 13380-67-1