2-(4-Aminophenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Aminophenethyl alcohol
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 71.6 EUR
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 255 °C
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007922
CAS nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8