Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 26.3 EUR
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287.23 g/mol
Smeltpunt: 71…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013642
CAS nummer: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2