1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 45.4 EUR
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Formule: C₆H₄BrCl
Kookpunt: 203…205 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000532
CAS nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1