5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 55.5 EUR
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Kookpunt: 234 °C
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672940
CAS nummer: 183802-98-4