5-Chloro-1-indanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 24.9 EUR
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Kookpunt: 124…125 °C/3mmHg
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041456
CAS nummer: 42348-86-7