1-Chloro-4-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0022-100G OR0022-1KG OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA 29.2 EUR
APOSOR0022-100G APOSOR0022-1KG APOSOR0022-500G
1-Chloro-4-iodobenzene
1-Chloro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₄ClI
Kookpunt: 226…227 °C
Smeltpunt: 52…56 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001053
CAS nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5