2-Chloro-4-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 29.2 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Smeltpunt: 39…44 °C
Dichtheid: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070773
CAS nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3