4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0027-25G
OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA
46.8
EUR
APOSOR0027-25G
APOSOR0027-5G
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Formule:
C₈H₆ClNO₃ Smeltpunt: 99…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007083 CAS nummer: 5465-65-6 EINECS: 226-769-4 |