5-Chloro-2-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 285 EUR
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Smeltpunt: 157…160 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017509
CAS nummer: 40763-96-0